Learn More
Cloruro de 4-fluoro-3-metilbenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430787 5 g 5 g
11420787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23188.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-84-5
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.583
Número MDL MFCD01631426
Clave InChI FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 4-fluoro-m-toluoyl chloride, 4-fluoro-3-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, acmc-1arwr, 5-chlorocarbonyl-2-fluorotoluene, 4-fluoranyl-3-methyl-benzoyl chloride, 4-fluoro-3-methyl benzoyl chloride, 4-fluoro-3-methyl-benzoic acid chloride, 4-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2774589
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-3-metilbenzoílo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Densidad 1.22
Punto de ebullición 110°C to 115°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5313
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1936532
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 97%