Learn More
Cloruro de 4-fluoro-3-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481159 5 g 5 g
15478706 250 mg 250 miligramos
15471159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64110.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629672-19-1
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.63
Número MDL MFCD01365818
Clave InChI ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, chloro 4-fluoro-3-methylphenyl sulfone, ablock ab-12-8863, 5-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, 4-fluro-3-methylphenyl-sulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2782758
SMILES CC1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 35°C to 40°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3254603
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-3-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido