Learn More
4-Fluoro-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472857 25 g 25 g
11462857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15482.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-69-7
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00025294
Clave InChI NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
PubChem CID 67981
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-metilanilina
SMILES CC1=CC(N)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylaniline
Punto de fusión 32°C to 36°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 85°C to 86°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2935561
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%