Learn More
4'-Fluoro-3'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485227 5 g 5 g
15475227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32499.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4′-fluoro-3′-metilacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-32-4
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD04972879
Clave InChI SMSVMBMJEYTUOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoro-3-methylphenyl ethanone, 4-fluoro-3-methylacetophenone, 4'-fluoro-3'-methylacetophenone, 1-4-fluoro-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-methyl-4-fluoroacetophenone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methylbenzene, ethanone,1-4-fluoro-3-methylphenyl, ethanone, 1-4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem19762, 4-fluor-3-methylacetophenone
PubChem CID 289328
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-3-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5128
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 97%