Learn More
Bromuro de 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)bencilo, 97 %
Código de producto. 15428505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428505 5 g 5 g
15418505 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33496.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373921-09-5
Fórmula molecular C9H7BrF4
Peso molecular (g/mol) 271.05
Número MDL MFCD22201072
Clave InChI YMILKGXWAUIFCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 5-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 86277679
Nombre IUPAC 5-(bromometilo)-2-fluoro-1-metil-3-(trifluorometilo)benceno
SMILES CC1=C(F)C(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.05
Porcentaje de pureza 97%