Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458645 5 g 5 g
15448645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33789.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-63-8
Fórmula molecular C9H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 222.139
Número MDL MFCD22201064
Clave InChI JBDVVWPLFZFUTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 86277671
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.14
Porcentaje de pureza 97%