Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilacético, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567590 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10567590 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00208DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
CAS 946713-86-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9FO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-fluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, ksc495a9p, 5-carboxymethyl-2-fluoroanisole, benzeneacetic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3 methoxy phenyl acetic acid, 2-4-fluoranyl-3-methoxy-phenyl ethanoic acid
Clave InChI YNNVYROHVVBVFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)F
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluoro-3-metoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 184.166
PubChem CID 26188830
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 95%