Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-fluoro-3-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437366 250 mg 250 miligramos
15427366 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62385.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872459-87-5
Fórmula molecular C14H18BFO4
Peso molecular (g/mol) 280.10
Número MDL MFCD16996316
Clave InChI PILMRJXFJLIVFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
PubChem CID 57880558
Nombre IUPAC metil 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato
SMILES COC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido