Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305495 5 g 5 g
11395485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19673.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82846-18-2 | Molecular Formula: C8H7FO3 | Molecular Weight: 170.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82846-18-2
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD00272134
Clave InChI LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4178071
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 95%