Learn More
4-Fluoro-3-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11385485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11385485 5 g 5 g
11375485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11385485 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19671.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 128495-46-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128495-46-5
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00143320
Clave InChI NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-m-anisaldehyde, 4-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-methoxy, pubchem1449, acmc-209bf6, ksc490m2d, 3-methoxy-4-fluoro benzaldehyde, 3-methoxy-4-fluoro-benzaldehyde, nalvgtomkskffv-uhfffaoysa
PubChem CID 2737358
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 61°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5178063
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%