Learn More
4'-Fluoro-3'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309925 250 mg 250 miligramos
11399915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19894.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64287-19-0 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64287-19-0
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00272135
Clave InChI PFEGFUCYOHBDJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 4-fluoro-3-methoxyacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methoxybenzene, pubchem4234, ksc621a4h, attercop-chm at126609
PubChem CID 2774532
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-3-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4381319
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 98%