Learn More
Ácido 4-fluoro-3-[metoxi(metil)carbamoil]bencenoborónico, 98 %, Alfa Aesar™
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 160°C to 163°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?