Learn More
Ácido 4-fluoro-3-[metoxi(metil)carbamoil]bencenoborónico, 98 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15469865
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469865 250 mg 250 miligramos
15459865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52512.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 874290-69-4
Fórmula molecular C9H11BFNO4
Peso molecular (g/mol) 226.998
Número MDL MFCD08235106
Clave InChI WNDRABQWMCWUIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-n-methoxy-n-methyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-3-methoxy methyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-n-methoxy-n-methyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxy methyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxy methyl carbamoyl benzeneboronic acid, n-methoxy-n-methyl 5-borono-2-fluorobenzamide, n-methoxy-n-methyl-5-borono-2-fluorobenzamide
PubChem CID 44717596
Nombre IUPAC ácido [4-fluoro-3-[metoxi(metil)carbamoil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)N(C)OC)(O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Punto de fusión 160°C to 163°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227
Porcentaje de pureza 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.