Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(hidroximetil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479835 250 mg 250 miligramos
15419237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52487.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 481681-02-1 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481681-02-1
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD08235075
Clave InChI PWMOQHMTXJYUGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, boronic acid,b-4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, pubchem23767, acmc-209kcj, ksc496e1t
PubChem CID 21865588
Nombre IUPAC ácido [4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]borónico
SMILES OCC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%