Learn More
Ácido 4-fluoro-3-hidroxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15489287 250 mg 250 miligramos
15479287 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15489287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52550.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-fluoro-3-hidroxibencenoborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-74-2
Fórmula molecular C6H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 155.919
Número MDL MFCD08689483
Clave InChI GNCXNRGBOBWFSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-phenyl boronic acid, 5-borono-2-fluorophenol, acmc-209r9z, 4-fluoro-3-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoranyl-3-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid, b-4-fluoro-3-hydroxyphenyl
PubChem CID 44717470
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-3-hidroxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 264°C to 266°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.92
Porcentaje de pureza 98%