Learn More
Ácido 4-fluoro-3-formil-benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10518613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10518613 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10229602 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215854 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10518613 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07323CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 845885-90-7
Fórmula molecular C8H5FO3
Peso molecular (g/mol) 168.123
Clave InChI SKPWEADPCJMLID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-formyl-benzoic acid, 3-formyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-formylbenzoicacid, ksc495c1b
PubChem CID 2794818
Nombre IUPAC Ácido 4-fluoro-3-formilbenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C=O)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 97%