Learn More
Clorhidrato de 4'-fluoro-3-bifenilmetilamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419450 250 mg 250 miligramos
11429450 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50298.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195901-44-0
Fórmula molecular C13H13ClFN
Peso molecular (g/mol) 237.702
Número MDL MFCD02089423
Clave InChI ZYGOVJWOSPPYEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl phenyl methylaminehcl, 4'-fluoro-3-biphenylmethylamine hydrochloride, 1-4'-fluorobiphenyl-3-yl methylamine hydrochloride, 3-4-fluorophenyl phenyl methanamine hydrochloride, 3-4-fluorophenyl phenyl methylamine, hcl, 1-4-fluorobiphenyl-3-yl methylamine hydrochloride, 4'-fluorobiphenyl-3-methylamine hydrochloride, 1-4'-fluoro 1,1'-biphenyl-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, 1-4'-fluoro-1,1'-biphenyl-3-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 17998850
Nombre IUPAC [3-(4-fluorofenil)fenil]metanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=C(C=C2)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-3-biphenylmethylamine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71
Porcentaje de pureza 99%