Learn More
Ácido 4-fluoro-3,5-dimetilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11392569 1 g 1 g
11302579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11392569 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120512-59-6
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00184969
Clave InChI MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%