Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454337 1 g 1 g
15464337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31716.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130047-19-7 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130047-19-7
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.10
Número MDL MFCD00061290
Clave InChI RNOVGJWJVRESAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 2-trifluoromethyl-4-fluorophenol, 5-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem4146, acmc-1bxww, intermediates-zcf02005, ksc495m8f, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol
PubChem CID 518675
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 95%