Learn More
Bromuro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10301470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10301470 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10301470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434220010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS 206860-48-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 141°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5BrF4
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
Clave InChI JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 257.03
PubChem CID 2737576
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación