Learn More
Bromuro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470358 5 g 5 g
11460358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206860-48-2
Fórmula molecular C8H5BrF4
Peso molecular (g/mol) 257.026
Número MDL MFCD00061176
Clave InChI JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 2737576
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densidad 1.665
Punto de ebullición 141°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.4835
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.03
Porcentaje de pureza 97%