Learn More
4-fluoro-2-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30393187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393187 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30393187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59645550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 194853-86-6
Fórmula molecular C8H3F4N
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 2-Trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H
SMILES Fc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 189.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0202