Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479037 5 g 5 g
11469037 1 g 1 g
11384729 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20617.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 194853-86-6 | C8H3F4N | 189.11 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used for the synthesis of diphenylthioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. También se utiliza para la síntesis de difeniltioéteres.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194853-86-6
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.11
Número MDL MFCD00061283
Clave InChI LCCPQUYXMFXCAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolunitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4802
PubChem CID 605085
Nombre IUPAC 4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.35
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza ≥98%