Learn More
Ácido 4-fluoro-2(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10638444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10638444 5 g Glass bottle 5 g
10217420 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 141179-72-8
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00040982
Clave InChI JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 124°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H3(CF3)COH
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Needle-like Crystalline Powder