Learn More
Ácido 4-fluoro-2(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10217420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10217420 1 g Frasco de vidrio 1 g
10638444 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10217420 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 309600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 141179-72-8
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00040982
Clave InChI JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 124.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)CO2H
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas