Learn More
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10686280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686280 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10686280 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00125DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 176225-09-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H3ClF4O2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride
Clave InChI IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 262.603
PubChem CID 2737548
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.61
Porcentaje de pureza 97%