Learn More
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437605 250 mg 250 miligramos
11332529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26637.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176225-09-5
Fórmula molecular C7H3ClF4O2S
Peso molecular (g/mol) 262.603
Número MDL MFCD01091000
Clave InChI IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737548
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 48°C to 51°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.61
Porcentaje de pureza 97%