Learn More
Ácido 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477555 250 mg 250 miligramos
11302159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26144.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 182344-16-7
Fórmula molecular C7H5BF4O2
Peso molecular (g/mol) 207.92
Número MDL MFCD08062379
Clave InChI SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
Nombre IUPAC ácido [4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.92
Porcentaje de pureza 98%