Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488926 10 g 10 g
11478926 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17067.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-39-5
Fórmula molecular C7H5F4N
Peso molecular (g/mol) 179.12
Número MDL MFCD00007831
Clave InChI LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67853
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.38
Punto de ebullición 70°C to 71°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.463
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 2098758
Sinónimo 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.12
Porcentaje de pureza 97%