Learn More
4'-Fluoro-2'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498937 5 g 5 g
11488937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20558.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208173-21-1
Fórmula molecular C9H6F4O
Peso molecular (g/mol) 206.14
Número MDL MFCD00061251
Clave InChI WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737535
Nombre IUPAC 1-[4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Beilstein 7637196
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.14
Porcentaje de pureza 97%