Learn More
Bromuro de 4-fluoro-2-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417137 1 g 1 g
15488825 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34202.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323966-22-8
Fórmula molecular C8H5BrF4O
Peso molecular (g/mol) 273.025
Número MDL MFCD19687175
Clave InChI YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523584
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-fluoro-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.