Learn More
4-Fluoro-2-nitrophenol, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10309410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10309410 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10309410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311970050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrophenol
CAS 394-33-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 77°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4FNO3
Fórmula lineal FC6H3(NO2)OH
Número MDL MFCD00042528
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
Clave InChI ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 157.1
PubChem CID 136236
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder