Learn More
4-Fluoro-2-nitrofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432538 5 g 5 g
11442538 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15847.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-33-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-33-2
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00042528
Clave InChI ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
PubChem CID 136236
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrophenol
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1950412
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza ≥98%