Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384676 1 g 1 g
11374676 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32610.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80517-21-1 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80517-21-1
Fórmula molecular C7H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.111
Número MDL MFCD00277447
Clave InChI MNEAKKQYFSYZEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-fluoronitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-2-nitro, buttpark 100\07-73, pubchem4795, acmc-209pjl, 4-fluoro-2-nitrobenzonitrle, ksc497q7l, 4-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile,4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 2774652
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 97%