Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-fluoro-2-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.06 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |