Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418568 5 g 5 g
15408568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61971.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2923-96-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-96-8
Fórmula molecular C7H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD01666439
Clave InChI ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro, pubchem15643, acmc-1chrz, wln: wnr cf fvh, 2-nitro-4-fluorobenzaldehyde, ksc494k6p, 4-fluoro-2-nitro benzaldehyde
PubChem CID 76226
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 98%