Learn More
4-Fluoro-2-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125010 10 g Frasco de vidrio 10 g
10592251 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233070100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-78-3
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.12
Número MDL MFCD00007830
Clave InChI PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitroaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 95°C
Color Naranja a marrón
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(NO2)NH2
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar organic solvents,insoluble in non-polar organic solvents,approx. 12% soluble in alcohol (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino