Learn More
4-Fluoro-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364729 50 g 50 g
11433454 100 g 100 g
11443454 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10685.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-2-nitroaniline is used as a reagent in the preparation of 4-fluoro-o-phenylenediamine, 4-fluoro-N-ethyl-2-nitroaniline and N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-beta-alanine. It is also employed as a pharmaceutical intermediate. It acts as monodendate O-bonded ligand used in the coordination chemistry to form complexes with copper(II), nickel(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-2-nitroanilina se utiliza como reactivo en la preparación de 4-fluoro-o-fenilendiamina, 4-fluoro-N-etil-2-nitroanilina y N-(4-fluoro-2-nitrofenil)-beta-alanina. También se emplea como intermedio farmacéutico. Actúa como ligando monodentato O-bonded utilizado en la química de coordinación para formar complejos con cobre(II), níquel(II) y cobalto(II).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-78-3
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.12
Número MDL MFCD00007830
Clave InChI PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitroaniline
Punto de fusión 90°C to 94°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2210197
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 98%