Learn More
4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482349 1 g 1 g
15469256 250 mg 250 miligramos
15492349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64928.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 179062-05-6 | C7H4F4N2O2 | 224.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179062-05-6
Fórmula molecular C7H4F4N2O2
Peso molecular (g/mol) 224.115
Número MDL MFCD03094267
Clave InChI WOSGMZUIHAFPSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4933, ksc106o9t, 2-fluoro-4-nitro-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-6-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737686
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-nitro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 14360199
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido