Learn More
4-fluoro-2-metilpiridina, 96%
Código de producto. 15461409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461409 250 mg 250 miligramos
15441409 1 g 1 g
15451409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64284.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-16-5 | C6H6FN | 111,119 g/mol
Se utiliza en las correlaciones y limitaciones de laα Escala de acidez de donantes de enlaces de hidrógeno de disolventes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en las correlaciones y limitaciones de laα Escala de acidez de donantes de enlaces de hidrógeno de disolventes.
Solubilidad Ligeramente soluble en agua
.
Notas Sensible
al aire. Almacenar alejado del aire, del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-16-5
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.119
Número MDL MFCD04114145
Clave InChI LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 2762819
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metilpiridina
SMILES CC1=NC=CC(=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 128°C to 132°C
Índice de refracción 1.4715
Cantidad 250 mg
Beilstein 107087
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación