Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30405173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405173 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30405173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF596520100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS 139911-29-8
Fórmula molecular C7 H8 B F O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES Cc1cc(F)ccc1B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 153.947
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.06