Learn More
4-Fluoro-2-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438676 5 g 5 g
11448676 25 g 25 g
11458676 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16032.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-2-metilfenol es una importante materia prima y sustancia intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y en el campo de los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-72-2
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00075088
Clave InChI GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenol
Punto de fusión 32°C to 36°C
Punto de ebullición 87°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2041490
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%