Learn More
Alcohol 4-fluoro-2-metilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445087 5 g 5 g
15435087 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32364.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80141-91-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80141-91-9
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.157
Número MDL MFCD03701058
Clave InChI YSULUXOLTMBSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methylphenyl methanol, 4-fluoro-2-methylbenzyl alcohol, 4-fluoro-2-methylbenzylalcohol, rarechem al bd 0506, 4-fluoro-2-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-methanol, 4-fluoro-2-methylphenyl methan-1-ol, 4'-fluoro-2-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 3872017
Nombre IUPAC (4-fluoro-2-metilfenil)metanol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 99%