Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10284864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10284864 1 g 1 g
10081504 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399300010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 321-21-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD04115880
Clave InChI KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-o-toluic acid, 2-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methylbenzoicacid, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1327, 2-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-209hr6, 4-fluoro-2-methyl benzoicacid, rarechem al be 0506
PubChem CID 3860639
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CH3)COOH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.