missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11366909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11366909 5 g 5 g
11356909 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11366909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26801.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 321-21-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD04115880
Clave InChI KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-o-toluic acid, 2-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methylbenzoicacid, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1327, 2-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-209hr6, 4-fluoro-2-methyl benzoicacid, rarechem al be 0506
PubChem CID 3860639
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.