Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11356909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356909 1 g 1 g
11366909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26801.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-21-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD04115880
Clave InChI KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-o-toluic acid, 2-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methylbenzoicacid, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1327, 2-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-209hr6, 4-fluoro-2-methyl benzoicacid, rarechem al be 0506
PubChem CID 3860639
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 95%