Learn More
Cloruro de 4-fluoro-2-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338886 1 g 1 g
11348886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19517.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7079-48-3 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7079-48-3
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.631
Número MDL MFCD03094390
Clave InChI XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluoro-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.433
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 6720115
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%