Learn More
4-Fluoro-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11484693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11484693 25 g 25 g
11474693 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484693 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11609.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-71-1
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007832
Clave InChI KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylaniline
Densidad 1.124
Punto de ebullición 90°C to 92°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1931798
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%