Learn More
4-Fluoro-2-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474693 5 g 5 g
11484693 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11609.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-71-1
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007832
Clave InChI KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylaniline
Punto de ebullición 90°C to 92°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1931798
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%