Learn More
4-Fluoro-2-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15512313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15512313 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15512313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxypyridine
CAS 96530-81-3
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6FNO
Número MDL MFCD09835267
Cantidad 1 g
Sinónimo pyridine, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-pyridine, 4-fluoro 2-methoxy pyridine, 2-methoxy-4-fluoropyridine, fluoromethoxypyridine, pubchem6596, acmc-209v4d, 4-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 3,3'-methylenebis 5-methyloxazolidine, pyridine, 4-fluoro-2-methoxy-9ci
Clave InChI RGWFJFBUHTUVMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC=CC(F)=C1
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxipiridina
Peso molecular (g/mol) 127.12
PubChem CID 338458
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación