Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10696840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10686840 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434080050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 179899-07-1
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD03788423
Clave InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
PubChem CID 2782672
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133.9°C to 137.9°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.